Läs mer
2-Isopropyl-6-propylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropyl-6-propylphenol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 178.1358 |