Läs mer
2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| CAS | 63451-42-3 |
| Molekylformel | C18 H21 N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N/c1-12(2)13-9-10-17-15(11-13)18(3,4)14-7-5-6-8-16(14)19-17/h5-12,19H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc2Nc3ccccc3C(C)(C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 9,9-dimethyl-2-propan-2-yl-10H-acridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.366 |
| Formel vikt | 251.167 |