Läs mer
2-isopropyl-d7 Thioxanthon, TRC
Produktkod. 30399603
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399603 1 mg
30394922 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8735021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173019-24-3
Molekylformel C16H7D7OS
Molekylvikt (g/mol) 261.39
Synonym 2-(1-Methylethyl-d7)-9H-thioxanthen-9-one, 2-(Isopropyl-d7)-9H-thioxanthen-2-one, 2-(Isopropyl-d7)thioxanthen-9-one, ITX-d7, Photocure ITX-P-d7, Quantacure 597-d7, Quantacure 659-d7, Quantacure ITX-d7, Speedcure ITX-d7
LEDER O=C1C2=C(C=CC(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropyl-d7 Thioxanthone
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D