Läs mer
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide |
| CAS | 51115-67-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C10H21NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,2,3-Trimethyl-2-(1-methylethyl)butanamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide, Cooling Sensate WS 23, FEMA 3804, N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide, N-2,3-Trimethyl-2-isopropylbutane amide, N-Methyl-2,3-dimethyl-2-isopropylbutanamide, WS 23, WS 23 (cooling agent) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO/c1-7(2)10(5,8(3)4)9(12)11-6/h7-8H,1-6H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C(C(C)C)(C(NC)=O)C)C |
| IUPAC-namn | N,2,3-trimethyl-2-propan-2-ylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.27 |
| Show More |