Läs mer
2-isopropyl tioxanthon, TRC
Produktkod. 17958694
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958694 1 g
17989354 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17958694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8735001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5495-84-1
Molekylformel C16 H14 O S
Molekylvikt (g/mol) 254.35
Synonym 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
IUPAC-namn 2-propan-2-yltioxanthen-9-ett
LEDER CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylthioxantone ITX
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
Formel vikt 254.0765