Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Produktkod. 11474770
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474770 250 mg 250mg
11484770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474770 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50793.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4164-21-0
Molekylformel C11H17NO
Molekylvikt (g/mol) 179.26
MDL-nummer MFCD01732724
InChI-nyckel YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
IUPAC-namn 1-phenyl-2-(propan-2-ylamino)ethanol
LEDER CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.26