Läs mer
2-(Isopropylamino)-2',6'-acetoxylidide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]acetamide Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-9(2)14-8-12(16)15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3,(H,15,16);1H |
| Formel vikt | 256.1342 |
| Procent renhet | >95% |