Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isopropylaminoethanol |
| CAS | 109-56-8 |
| Molekylformel | C5H13NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-isopropylamino ethanol, n-isopropylethanolamine, 2-isopropylaminoethanol, isopropylaminoethanol, ethanolisopropylamine, ethanol, 2-1-methylethyl amino, n-isopropylaminoethanol, monoisopropylaminoethanol, n-hydroxyethyl isopropylamine |
| InChI-nyckel | RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)NCCO |
| IUPAC-namn | 2-(propan-2-ylamino)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.165 |
| PubChem CID | 7994 |
| Visa mer |