Läs mer
2-isopropylanilin, 97 %
Produktkod. 11467646
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467646 500 g 500g
11447646 25 g 25g
11457646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14671.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135,21 g/mol
2-isopropylanilin används vid syntes av ett färglöst aminkoordinerat zinkkomplex. Reaktionerna av 1,1 p-bis(hydroximetyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i närvaro av en katalysator [RuCl2(PPh3)3], studerades
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-isopropylanilin används vid syntes av ett färglöst aminkoordinerat zinkkomplex. Reaktionerna av 1,1′ -bis(hydroximetyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i närvaro av en katalysator [RuCl2(PPh3)
3],
studerades Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider, syraanhydrider. Ljuskänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-28-7
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00007720
InChI-nyckel YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylaniline
Densitet 0.966
Kokpunkt 214 °C till 216 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Brytningsindex 1.5485
Kvantitet 500 g
Beilstein 636283
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2-propan-2-ylanilin
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.