Läs mer
2-isopropylanisol, 98 %
Produktkod. 15420148
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420148 5 g 5g
15430148 25 g 25g
15440148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53383.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2944-47-0 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-isopropylanisol är utgångsmaterialet i syntesen av (± )-shonanylmetyleter och (± 10 metyleter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-isopropylanisol är startmaterialet i syntesen av (± )-shonanylmetyleter och (± 10 metyleter.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2944-47-0
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00798590
InChI-nyckel NNZRVXTXKISCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-2-methoxybenzene, 2-isopropylanisole, o-isopropylanisole, anisole, o-isopropyl, benzene, 1-methoxy-2-1-methylethyl, 2-o-methoxyphenyl propane, 1-methoxy-2-propan-2-yl benzene, isopropylanisol, isopropyl anisole, acmc-20ansj
PubChem CID 270623
IUPAC-namn 1-metoxi-2-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylanisole
Densitet 0.936
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 86°C (187°F)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.