Läs mer
2-Isopropylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11304556
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304556 1 g 1g
11324556 250 mg 250mg
11314556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20110.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89787-12-2 | C9H13BO2 | 164,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89787-12-2
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.01
MDL-nummer MFCD03411937
InChI-nyckel KTZUVUWIBZMHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenyl boronic acid, 2-isopropylbenzeneboronic acid, 2-cumylboronic acid, 2-propan-2-ylphenyl boronic acid, o-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenboronic acid, 2-isopropylphenyboronic acid, 2-propan-2-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1-methylethyl phenyl
PubChem CID 2773477
IUPAC-namn (2-propan-2-ylfenyl)borsyra
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 85°C to 86°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3090298
Formel vikt 164.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.