Läs mer
2-isopropylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440903
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440903 500 g 500g
11430903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13307.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36947-68-9 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36947-68-9
Molekylformel C6H10N2
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD00014486
InChI-nyckel FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
PubChem CID 123457
IUPAC-namn 2-propan-2-yl-lH-imidazol
LEDER CC(C)C1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylimidazole
Smältpunkt 126°C to 132°C
Kokpunkt 256°C to 260°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 107804
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 110.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.