Läs mer
2-Isopropylimidazole, 98%
Produktkod. 11906281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11906281 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11906281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442181000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 36947-68-9 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylimidazole
CAS 36947-68-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130°C to 132°C
Färg Brown to White
Kokpunkt 163°C to 166°C (10.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C6H10N2
MDL-nummer MFCD00014486
Kvantitet 100 g
Synonym 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
InChI-nyckel FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=NC=CN1
IUPAC-namn 2-propan-2-yl-1H-imidazole
Molekylvikt (g/mol) 110.16
PubChem CID 123457
Formel vikt 110.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Isopropylimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.