Läs mer
2-isopropylnaftalen 10 000 μg/ml i hexadekan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324730
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
30324730 250 ml
1 options
Produktkod. 30324730 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010402HD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Analyt- eller komponentnamn 2-isopropylnaphthalene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H14
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-propan-2-ylnaftalen
Lösningsmedel eller matris Hexadecan
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 170,1096 g/mol