Läs mer
2-isopropylnaftalen, 96 %
Produktkod. 11432138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432138 25 g 25g
11422138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15153.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170,255 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2027-17-0
Molekylformel C13H14
Molekylvikt (g/mol) 170.255
MDL-nummer MFCD00014322
InChI-nyckel TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
PubChem CID 16238
IUPAC-namn 2-propan-2-ylnaftalen
LEDER CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylnaphthalene
Smältpunkt 14 °C
Densitet 0.975
Kokpunkt 268 °C
Flampunkt 122 °C (252 °F)
Brytningsindex 1.587
Kvantitet 25 g
Formel vikt 170.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.