Läs mer
2-isopropylnaftalen, TRC
Produktkod. 30405349
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405349 1 g
1 options
Produktkod. 30405349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8726901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Molekylformel C13 H14
Kvantitet 1 g
Synonym Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-propan-2-ylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Formel vikt 170.1096