Läs mer
2-isopropylfenol, 98+%
Produktkod. 11439892
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439892 1000 g 1000g
11319599 50 g 50g
11449892 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439892 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12027.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-69-7
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002224
InChI-nyckel CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
IUPAC-namn 2-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenol
Smältpunkt 14 °C till 16 °C
Kokpunkt 212 °C till 214 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1363322
Formel vikt 136.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.