Läs mer
2-isopropylfenol, TRC
Produktkod. 30395778
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30395778 100 g
1 options
Produktkod. 30395778 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI872700100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Molekylformel C9 H12 O
Kvantitet 100 g
Synonym 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Phenol, 2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, o-isopropyl- (8CI), 2-(Propan-2-yl)phenol, 2-Isopropylphenol, NSC 5103, o-Cumenol, o-Hydroxycumene, o-Isopropylphenol
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Formel vikt 136.0888