Läs mer
2-Isopropylphenyl isocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11915701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915701 5 g 5g
11905701 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 56309-56-9
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.21
InChI-nyckel MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-propan-2-ylbenzene
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenyl isocyanate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.0190g/mL, 1.019
Kokpunkt 66.0°C to 67.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Isopropylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.