Läs mer
2-isopropylfenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312906 25 g 25g
11392896 1 g 1g
11302906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10618.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56309-56-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2-isopropylfenylisocyanat används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Isopropylfenylisocyanat används som mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Noter
Fuktkänsligt. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från fukt, alkohol, aminer, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56309-56-9
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD00013850
InChI-nyckel MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenyl isocyanate
Densitet 1.019
Kokpunkt 66°C to 67°C (5 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 3588928
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 161.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.