Läs mer
2-isopropylfenylisotiocyanat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103724
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10103724 25 g 25g
10496282 1 g 1g
10304542 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10103724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01626EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 36176-31-5
Molekylformel C10H11NS
Molekylvikt (g/mol) 177.265
MDL-nummer MFCD00022053
InChI-nyckel QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%+
Linjär formel CH3CH(CH3)C6H4NCS
Kvantitet 25 g
Formel vikt 177.27
Procent renhet 95%