Läs mer
2-isopropylfenylisotiocyanat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496282
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10496282 1 g 1g
10304542 10 g 10g
10103724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01626DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 36176-31-5
Molekylformel C10H11NS
Molekylvikt (g/mol) 177.265
MDL-nummer MFCD00022053
InChI-nyckel QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
CAS Min % 95.0
Densitet 1.0500g/mL
Analysprocentintervall 95%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH(CH3)C6H4NCS
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.27
Procent renhet 95%