Läs mer
2-isopropylfenylisotiocyanat, 96 %
Produktkod. 11484027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484027 5 g 5g
11309599 1 g 1g
11494027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19448.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177,265 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36176-31-5
Molekylformel C10H11NS
Molekylvikt (g/mol) 177.265
MDL-nummer MFCD00022053
InChI-nyckel QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.05
Kokpunkt 131°C to 132°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.605
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2717112
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 177.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.