Läs mer
2-(Isopropylthio)ethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397385
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397385 25 g 25g
11387385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05312.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40811-49-2
Molekylformel C5H12OS
Molekylvikt (g/mol) 120.21
MDL-nummer MFCD00014038
InChI-nyckel QGONIKZRWOOHBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylthio ethanol, 2-isopropylsulfanyl ethanol, ethanol, 2-1-methylethyl thio, 2-hydroxyethyl isopropyl sulfide, 2-1-methylethyl thio ethanol, isopropylthioethanol, acmc-1arvo, 2-propan-2-ylthio ethanol, 2-hydroxyethylisopropylsulfide, 2-isopropylsulfanyl ethanol #
PubChem CID 101268
IUPAC-namn 2-propan-2-ylsulfanylethanol
LEDER CC(C)SCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Isopropylthio)ethanol
Densitet 0.979
Kokpunkt 191°C to 192°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Linjär formel (CH3)2CHS(CH2)2OH
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1697233
Formel vikt 120.21
Procent renhet ≥98%