Läs mer
2-isopropyltioxanton (2-ITX), Mikromol™
Produktkod. 30049585
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049585 250 mg
1 options
Produktkod. 30049585 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2585.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Isopropyltioxanton (2-ITX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylthioxantone ITX
CAS 5495-84-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Isopropylthioxantone ITX
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-propan-2-yltioxanthen-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 254.35
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 254,0765 g/mol