missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Isothiocyanatoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isothiocyanatoacetamide |
| CAS | 145518-36-1 |
| Molekylformel | C3H4N2OS |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2OS/c4-3(6)1-5-2-7/h1H2,(H2,4,6) |
| LEDER | NC(=O)CN=C=S |
| IUPAC-namn | 2-isothiocyanatoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.14 |
| Formel vikt | 116.0044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?