Läs mer
2-Isothiocyanatoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Isothiocyanatoacetamide |
| CAS | 145518-36-1 |
| Molekylformel | C3H4N2OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2OS/c4-3(6)1-5-2-7/h1H2,(H2,4,6) |
| LEDER | NC(=O)CN=C=S |
| IUPAC-namn | 2-isothiocyanatoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.14 |
| Formel vikt | 116.0044 |