Läs mer
2-Keto-D-glukonsyra, hemicalciumsaltmonohydrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473050 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473050 10 g 10g
11453050 1 g 1g
11463050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473050 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13815.00 SEK
    13156.55 SEK / 10g
    Save 658.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
2-Keto-D-glukonsyra hemicalciumsalt är hemicalciumsalt av 2-Keto-D-glukonsyra. Det är framställt av D-glukos
Kemiska identifierare
CAS 3470-37-9
Molekylformel C12H20CaO14
Molekylvikt (g/mol) 428.356
MDL-nummer MFCD00149104
InChI-nyckel QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC-namn kalcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxi-2-oxohexansyra
LEDER C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 213.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate