Läs mer
2-keto-D-glukonsyra hemicalciumsaltmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420617 1 g 1g
15430617 5 g 5g
15440617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66609.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3470-37-9
Molekylformel C12H20CaO14
Molekylvikt (g/mol) 428.356
MDL-nummer MFCD00149104
InChI-nyckel QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonym calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
IUPAC-namn kalcium;(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxi-2-oxohexansyra
LEDER C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 3808734
Optisk rotation −70° (c=2 in Water)
Formel vikt 231.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.