Läs mer
2-Keto-d-gluconic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Keto-d-gluconic Acid Potassium Salt |
| Molekylformel | C6H9O6.xK |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9O6.K/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h3,5-7,9,11-12H,1H2;/t3-,5-,6-;/m1./s1 |
| LEDER | O=C(C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.K |
| IUPAC-namn | ((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoyl)potassium |