Läs mer
2-Keto-d-gluconic Acid Sodium, TRC
Produktkod. 30399171
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399171 200 mg
30401104 25 mg
30408439 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK188553200MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C6 H10 O7 . x[Na]
Synonym D-Glucosonic Acid Sodium
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid, sodium salt
LEDER [Na].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Keto-d-gluconic Acid Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 200 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);/t2-,3-,4+;/m1./s1
Procent renhet >95%