missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Keto-d-gluconic Acid Sodium, TRC

Produktkod. 30408439
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408439 50 mg
30399171 200 mg
30401104 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30408439 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK18855350MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C6 H10 O7 . x[Na]
Synonym D-Glucosonic Acid Sodium
IUPAC-namn (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoic acid, sodium salt
LEDER [Na].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Keto-d-gluconic Acid Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);/t2-,3-,4+;/m1./s1
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.