Läs mer
2-Keto-D-gulonic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl D-Sorbosonate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 208.0583 |