missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate, Mikromol™

Produktkod. 30049466
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0166.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
CAS 219905-82-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H10 O7 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-xylo-2-Hexulosonic acid, monohydrate (9CI), 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1
LEDER O.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
IUPAC-namn (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxo-hexanoic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 212.155
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 212.0532 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.