Läs mer
2-Keto Zolpidem, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide) |
| CAS | 400038-68-8 |
| Molekylformel | C19 H19 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-2-oxoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.37 |
| Formel vikt | 321.1477 |