Läs mer
2-Ketoglutaric Acid-13C1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ketoglutaric Acid-13C1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| Formel vikt | 147.0249 |