Läs mer
2-Ketoglutarinsyra, 98 %
Produktkod. 11493963
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493963 25 g 25g
11403973 100 g 100g
11413973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10256.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146,098 g/mol
2-ketoglutarsyra används som en mellanprodukt i krebs cykel katalyserad av glutamatdehydrogenasenzym på glutamat. Det används också i kosttillskott för att förbättra proteinsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-ketoglutarsyra används som en mellanprodukt i krebs cykel katalyserad av glutamatdehydrogenasenzym på glutamat. Det används också i kosttillskott för att förbättra proteinsyntesen.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värmelager i inert gas Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-50-7
Molekylformel C5H6O5
Molekylvikt (g/mol) 146.098
MDL-nummer MFCD00004165
InChI-nyckel KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
IUPAC-namn 2-oxopentandisyra
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ketoglutaric acid
Smältpunkt 113°C to 117°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1705689
Merck Index 14,5303
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 146.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Ketoglutaric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-oxopentanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.