Läs mer
2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate, 99%
Produktkod. 10277500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10277500 50 g Glasflaska 50g
10623373 5 g Glasflaska 5g
10095993 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10277500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271250500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5·2H2O | 226.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305-72-6
Molekylformel C5H4Na2O5·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 226.1
MDL-nummer MFCD00150702
InChI-nyckel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-namn dinatrium;2-oxopentandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Förlust vid torkning 12% to 16%
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaOOCCH2CH2C(O)COONa·2H2O
Kvantitet 50 g
Beilstein 03, 1813
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 226.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.