Läs mer
2-Ketoglutarinsyra, TRC
Produktkod. 17961955
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961955 25 g
17973625 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17961955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK19120025G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-50-7
Molekylformel C5 H6 O5
Molekylvikt (g/mol) 146.1
Synonym alpha-Ketoglutaric Acid, Pentanedioic acid, 2-oxo- (9CI, ACI), 2-Oxopentanedioic acid (ACI), Glutaric acid, 2-oxo- (8CI), 2-Ketoglutaric acid, 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid, 2-Oxoglutaric acid, Aladdin K 105571, NSC 17391, α-keto-Glutaric acid, α-Ketoglutaric acid, α-Oxoglutaric acid, α-Oxopentanedioic acid
IUPAC-namn 2-oxopentanedioinsyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ketoglutaric acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vikt 146.0215
Procent renhet >95%