missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Linoleoyl-rac-glycerol-d5 O-TBS, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Linoleoyl-rac-glycerol-d5 O-TBS |
| Molekylformel | C33 D5 H61 O4 Si2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H66O4Si2/c1-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31(34)37-30(28-35-38(8,9)32(2,3)4)29-36-39(10,11)33(5,6)7/h16-17,19-20,30H,12-15,18,21-29H2,1-11H3/b17-16-,20-19-/i28D2,29D2,30D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [1,3-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-2-yl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 588.077 |
| Formel vikt | 587.481 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?