Läs mer
2-Mercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %
Produktkod. 11455127
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455127 10 g 10g
11465127 50 g 50g
11475127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22556.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118,172 g/mol
2-merkapto-1,3,4-tiadiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Mercapto-1,3,4-tiadiazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18686-82-3
Molekylformel C2H2N2S2
Molekylvikt (g/mol) 118.172
MDL-nummer MFCD00040404
InChI-nyckel JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
IUPAC-namn 3H-1,3,4-tiadiazol-2-tion
LEDER C1=NNC(=S)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 118.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.