Läs mer
2-Mercapto-1-metylimidazol, 98 %
Produktkod. 11444424
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444424 25 g 25g
11454424 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13094.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114,17 g/mol
Har antioxidantegenskaper
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-56-0
Molekylformel C4H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 114.17
MDL-nummer MFCD00179321
InChI-nyckel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-namn 3-metyl-lH-imidazol-2-tion
LEDER CN1C=CNC1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Smältpunkt 144°C to 147°C
Kokpunkt 280°C (decomposition)
Odör Stench
Kvantitet 25 g
Beilstein 108646
Merck Index 14,5971
Löslighetsinformation Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formel vikt 114.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.