Läs mer
2-Mercapto-1-metylimidazol, 98 %
Produktkod. 11986251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11986251 500 g Glasflaska 500g
10275220 25 g Glasflaska 25g
10041260 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11986251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125505000
 Begränsad artikel
I lager
2-Mercapto-1-metylimidazol, CAS # 60-56-0, även känt som metimazol, är en sköldkörtelhormonantagonist som används för att studera behandling av sköldkörtelsjukdomar. | CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 2-merkapto-1-metylimidazol, även känd som metimazol, är ett läkemedel mot sköldkörteln
  • Methimazol verkar genom att hämma enzymet sköldkörtelperoxidas (TPO), som är ansvarigt för att syntetisera sköldkörtelhormonerna trijodtyronin (T3 ) och tyroxin (T4 ) från prekursorn tyroglobulin
Användningsområden
  • Methimazol har använts i laboratoriemiljöer för att modellera olfaktorisk epiteldegeneration
  • Kan användas för att studera störningar i jodidmetabolismen
  • Methimazol har använts i farmakokinetiska studier i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-56-0
Molekylformel C4H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 114.17
MDL-nummer MFCD00179321
InChI-nyckel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-namn 3-metyl-lH-imidazol-2-tion
LEDER CN1C=CNC1=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Smältpunkt 140,0 °C till 145,0 °C
Färg Vit till grädde
Kokpunkt 280,0 °C
Flampunkt >100 °C
Förlust vid torkning 1% (105 °C, 2 timmar) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och aceton, sparsamt lösliga i eter, peter, bensen
Formel vikt 114.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.