missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole |
| CAS | 931581-17-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H4 H2 N2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2H-Benzimidazole-2-thione-4,5,6,7-d4, 1,3-dihydro- (ACI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione-4,5,6,7-d4 (ACI), 2-Mercaptobenzimidazole-4,5,6,7-d4, 1H-Benzimidazole-2-thiol-4,5,6,7-D4, 2-Mercapto-4,5,6,7-d4-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole-4,5,6,7-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(S)nc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazole-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.23 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?