Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate, 98%
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate |
| Smältpunkt | 213°C to 216°C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 81330 |
| Formel vikt | 140.21 |
| Procent renhet | 98% |