Läs mer
2-merkapto-4-fenyltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357605
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357605 25 g 25g
11347605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05829.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2103-88-0 | C9H7NS2 | 193.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2103-88-0
Molekylformel C9H7NS2
Molekylvikt (g/mol) 193.282
MDL-nummer MFCD00014508
InChI-nyckel CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylthiazole-2-thiol, 2-mercapto-4-phenylthiazole, 4-phenyl-1,3-thiazole-2-thiol, 4-phenyl-2-thiazolethiol, 2 3h-thiazolethione, 4-phenyl, 4-phenyl-2-mercaptothiazole, 4-thiazoline-2-thione, 4-phenyl, 2-thiazolethiol, 4-phenyl, 4-phenyl-thiazole-2-thiol, 4-phenylthiazole-2 3h-thione
PubChem CID 3000729
IUPAC-namn 4-fenyl-3H-l,3-tiazol-2-tion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-4-phenylthiazole
Smältpunkt 172°C to 175°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 128288
Formel vikt 193.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.