Läs mer
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Smältpunkt | 164°C to 166°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Formel vikt | 180.15 |
| Procent renhet | 96% |