Läs mer
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15486968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486968 5 g 5g
15476968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60501.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136547-17-6
Molekylformel C5H3F3N2S
Molekylvikt (g/mol) 180.148
MDL-nummer MFCD00115113
InChI-nyckel HDGJASCXBNRLGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl pyrimidine-2-thiol, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-mercapto-4-trifluoromethyl pyrimidine, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-hydropyrimidine-2-thione, 4-trifluoromethyl-3h-pyrimidine-2-thione, zlchem 646, pubchem17679
PubChem CID 1240105
IUPAC-namn 6-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidine-2-thione
LEDER C1=C(NC(=S)N=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smältpunkt 164°C to 166°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 180.15
Procent renhet 96%