Läs mer
2-Mercapto-5-metoxybenzimidazol, 99 %
Produktkod. 11478957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478957 100 g 100g
11458957 5 g 5g
11468957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20570.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180,23 g/mol
2-merkapto-5-metoxibensimidazol används vid framställning av COX-2-hämmare. Den används också vid framställning av föreningar såsom 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfonyl]-lH-bensimidazol och 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxid)metyl]-sulfonimid]-metyl]-sulfonimidazol. Vidare fungerar det som en heterkocyklisk byggsten och fungerar som en mellanprodukt av läkemedlet omeprazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-merkapto-5-metoxibensimidazol används vid framställning av COX-2-hämmare. Den används också vid framställning av föreningar såsom 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)metyl]sulfonyl]-lH-bensimidazol och 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl-1-oxid)-1-oxid)metyl]-sulfonimid]-metyl]-sulfonimidazol. Vidare fungerar det som en heterkocyklisk byggsten och fungerar som en mellanprodukt av läkemedlet omeprazol.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid. Något lösligt i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37052-78-1
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.23
MDL-nummer MFCD00134581
InChI-nyckel KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
LEDER COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Smältpunkt 255 °C till 259 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3605123
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid. Lätt löslig i metanol. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 5-metoxi-1,3-dihydrobensimidazol-2-tion
Formel vikt 180.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.