missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Mercapto-5-methoxybenzoic Acid (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercapto-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 16807-37-7 |
| Molekylformel | C8 H8 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-11-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9)10/h2-4,12H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | COc1ccc(S)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methoxy-2-sulfanylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vikt | 184.0194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?